Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzene, Mikromol™
Descrizione
1,3,5-Trimethoxybenzene, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| CAS | 621-23-8 |
| Nomi componenti o analita | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H12 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| Vedi altri risultati |