Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30007285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007285 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7961201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Formula molecolare C9 H12 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3,5-Trimethoxybenzene, Benzene, 1,3,5-trimethoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,3,5-Trimethoxybenzene (ACI), 2,4,6-Trimethoxybenzene, NSC 90060, Phloroglucinol trimethyl ether, sym-Trimethoxybenzene
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC Name 1,3,5-trimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Peso formulazione 168.0786