Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10151022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10151022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324672 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10151022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11242DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 28466-21-9
Formula molecolare C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.175
Numero MDL MFCD00052883
InChI Key SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 97%