Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 15448245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448245 250 mg 250mg
15438245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448245 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32930.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 844891-04-9 | C12H21BN2O2 | 236.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 844891-04-9
Formula molecolare C12H21BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 236.12
Numero MDL MFCD06659062
InChI Key IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pubchem19369, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic pinacol ester, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795311
IUPAC Name 1,3,5-trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 236.12
Percent Purity 95%