Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10101022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10101022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10001364 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10101022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14704DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2644-93-1
Formula molecolare C7H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 138.17
InChI Key HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%