Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11449340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449340 5 g 5g
11439340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449340 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50225.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2644-93-1
Formula molecolare C7H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00159623
InChI Key HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 80°C to 83°C
Punti di ebollizione 132°C (12 mmHg)
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%