Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10436462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10436462 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10262682 1 g Amber Glass Bottle 1g
10716295 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10436462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14701CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 1125-29-7
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00159648
InChI Key NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%