Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1125-29-7 |
| Formula molecolare | C7 H10 N2 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O |
| IUPAC Name | 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.167 |
| Peso formulazione | 154.074 |