Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30341922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341922 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB53526850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Formula molecolare C7 H10 N2 O2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 154.167
Peso formulazione 154.074