Learn More
Alfa Aesar™ 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A12504.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1072-91-9 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantità 25g
Codice prodotto. 11404154
  • 230.00€ / 25g
Spedizione stimata
22-04-2021
Identificatori chimici
1072-91-9
110.16
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
14081
CC1=CC(=NN1C)C
C6H10N2
MFCD00015536
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl, pyrazole, 1,3,5-trimethyl, akos pao-1133, pubchem20856, vitas-bb tbb000655, buttpark 15357-40, ksc490o8l, 1,3,5-trimethylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole #
1,3,5-trimethylpyrazole
Specifica
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
168°C to 170°C
25g
C6H10N2
UN1325
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl, pyrazole, 1,3,5-trimethyl, akos pao-1133, pubchem20856, vitas-bb tbb000655, buttpark 15357-40, ksc490o8l, 1,3,5-trimethylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole #
CC1=CC(=NN1C)C
110.16
110.16
33°C (91°F)
33°C to 38°C
1072-91-9
MFCD00015536
110515
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethylpyrazole
14081
98%
Videos
SDS Documenti