Learn More
1,3,5-Trioxane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trioxane |
| CAS | 110-88-3 |
| Formula molecolare | C3 H6 O3 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1OCOCO1 |
| IUPAC Name | 1,3,5-trioxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.08 |
| Peso formulazione | 90.0317 |