Learn More
1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) Isocyanurate, TRC
Codice prodotto. 30448994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30448994 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30448994 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79895050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
CAS 52434-90-9
Formula molecolare C12 H15 Br6 N3 O3
Quantità 50 g
Sinonimo 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydrotriazine, AFR 1002, EB 70, FC 140R, FCP 660, FCP 660CN, FR 930, Fire Cut P 660, Fire Cut P 660CN, M 2937, Pyroguard SR 750, TAIC 6B, TBC, TBC (fireproofing agent), Tri(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
InChI Formula InChI=1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
SMILES BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
IUPAC Name 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 728.69
Peso formulazione 722.6214