Learn More
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 97%
Codice prodotto. 11349739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349739 250 g 250g
11339739 50 g 50g
11329739 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349739 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21697.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 839-90-7
Formula molecolare C9H15N3O6
Molecular Weight (g/mol) 261.23
Numero MDL MFCD00003549
InChI Key BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
SMILES OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Punto di fusione 136°C to 140°C
Quantità 250 g
IUPAC Name 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso formulazione 261.24
Percent Purity 97%