Learn More
1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2 |
| Peso formulazione | 399.1583 |