Learn More
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene, 97%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene |
| Punto di fusione | 261°C to 265°C |
| Colore | Brown to Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 543.1 |
| Percent Purity | 97% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene