Learn More
1,3,5-Trithiane
Codice prodotto. 16534194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16534194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16534194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140521000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.26 g/mol
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Punto di fusione 214.0°C to 215.0°C
Formula molecolare C3H6S3
Quantità 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
InChI Key LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1SCSCS1
IUPAC Name 1,3,5-trithiane
Molecular Weight (g/mol) 138.26
Peso formulazione 138.27