Learn More
1,3,5-Trithiane, TRC
Codice prodotto. 30452310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88644010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Formula molecolare C3 H6 S3
Quantità 10 g
Sinonimo s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1SCSCS1
IUPAC Name 1,3,5-trithiane
Molecular Weight (g/mol) 138.27
Peso formulazione 137.9632