Learn More
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, 95%
Codice prodotto. 10695721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10695721 1 g Bottiglia in vetro 1g
10695911 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10695721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325560010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59572-10-0
Formula molecolare C16H6Na4O12S4
Molecular Weight (g/mol) 610.44
Numero MDL MFCD00042029
InChI Key UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
PubChem CID 101082
IUPAC Name tetrasodium;pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Nota nome 85%
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Colore Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 610.44
Percent Purity 85%
Forma fisica Fine Crystalline Powder