Learn More
1,3,6,8-Tetrabromopyrene, TRC
Codice prodotto. 30421693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29118510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,6,8-Tetrabromopyrene
CAS 128-63-2
Formula molecolare C16H6Br4
Quantità 10 g
Sinonimo Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro-
InChI Formula InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br
IUPAC Name 1,3,6,8-tetrabromopyrene
Molecular Weight (g/mol) 517.83
Peso formulazione 513.7203