Learn More
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, 75%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10648001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10648001 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10084053 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10648001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269010010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19437-42-4 | Molecular Formula: C10H5Na3O9S3 | Molecular Weight: 434.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19437-42-4
Formula molecolare C10H5Na3O9S3
Molecular Weight (g/mol) 434.29
Numero MDL MFCD00149263 MFCD00003989
InChI Key NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
IUPAC Name sodium;5,7-disulfonaphthalene-2-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Colore Beige or White to Yellow
Perdita all'essiccatura 8% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Beilstein 11,229
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (20°C)
Peso formulazione 368.36
Percent Purity ≥90% (by difference)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.