Learn More
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 98%
Codice prodotto. 11382546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382546 100 g 100g
11372546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06513.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2454-37-7
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
Numero MDL MFCD00007798
InChI Key QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC Name 1-(3-aminophenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Punto di fusione 66°C to 69°C
Punti di ebollizione 217°C
Punto d'infiammabilità 157°C (314°F)
Quantità 100 g
Beilstein 2802415
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%