Learn More
1-(3-Aminopropyl)imidazole, 98%
Codice prodotto. 11432217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432217 50 g 50g
11442217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14169.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store away from oxidizing agents and air. Air sensitive. Store under dry inert gas. Incompatible with air and carbondioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5036-48-6
Formula molecolare C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.18
Numero MDL MFCD00009819
InChI Key KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Punto di fusione -68°C
Densità 1.062
pH 11.3
Punti di ebollizione 296°C
Punto d'infiammabilità 154°C (309°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.519
Quantità 50 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
IUPAC Name 3-(1H-imidazol-1-yl)propan-1-amine
Peso formulazione 125.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-1-propanamine