Learn More
1,3-Benzenedimethanamine, TRC
Codice prodotto. 30136913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136913 500 mg 500mg
30136397 2.5 g 2.50g
17975055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136913 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB203578500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1477-55-0
Formula molecolare C8 H12 N2
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Sinonimo m-Xylene-α,α'-diamine (6CI,8CI), 1,3-Benzenebis(methylamine), 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, 1,3-Xylylenediamine, 3-(Aminomethyl)benzylamine, Aradur 22, Aramine 31-487, Benzene-1,3-diyldimethanamine, Epilink MX, Euredur 22, MXDA, NSC 61568, Shoamine X, m-(α,α'-Diamino)xylene, m-Xylene diamine, m-Xylylene-α,α'-diamine, m-Xylylenediamine, α,α'-Diamino-m-xylene, α,α'-m-Xylenediamine, 1,3-Benzenedimethanamine
IUPAC Name [3-(aminomethyl)phenyl]methanamine
SMILES NCc1cccc(CN)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzenebis(methylamine)
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Peso formulazione 136.1