Learn More
1,3-Benzenedimethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032610
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
626-18-6
C8H10O2
138.17
MFCD00004649
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
69374
[3-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
626-18-6
C8H10O2
138.17
MFCD00004649
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
69374
[3-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzenedimethanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 60.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H4(CH2OH)2
Quantità 10 g
Beilstein 06, 914
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Benzenedimethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.