Learn More
1,3-Benzenedithiol, 95%
Codice prodotto. 15555186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15555186 5 g 5g
15545186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555186 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-04-0
Formula molecolare C6H6S2
Molecular Weight (g/mol) 142.23
Numero MDL MFCD00004842
InChI Key ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC Name benzene-1,3-dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzenedithiol
Punto di fusione 24.0°C
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 129°C (21.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Formula lineare C6H4(SH)2
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.24
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Benzenedithiol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.