Learn More
1,3-Benzenedithiol, 97%
Codice prodotto. 11348736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348736 1 g 1g
11358736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19439.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
Solubility
Miscible with acetonitrile.
Notes
Incompatible with strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-04-0
Formula molecolare C6H6S2
Molecular Weight (g/mol) 142.23
Numero MDL MFCD00004842
InChI Key ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC Name benzene-1,3-dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzenedithiol
Densità 1.24
Punti di ebollizione 244°C
Punto d'infiammabilità >112°C (234°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.6625
Quantità 1 g
Beilstein 1634412
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with acetonitrile.
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Benzenedithiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol