Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10523012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523012 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10447422 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01709CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 769-30-2
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD02681980
InChI Key XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%