Learn More
1,3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10422844 250 mg 250mg
10245624 1 g 1g
10255624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10422844 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50802CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6845-81-4
Formula molecolare C9H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 198.60
Numero MDL MFCD03424722
InChI Key HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
PubChem CID 2756584
SMILES ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl chloride
Peso formulazione 198.6
Percent Purity 97%