Learn More
1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10273752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10273752 1 g 1g
10556615 5 g 5g
11326296 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10273752 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S03337DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4430-47-1
Formula molecolare C9H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.22
Numero MDL MFCD00041217
InChI Key PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
PubChem CID 2795371
IUPAC Name 5-(isothiocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
CAS min. % 95.0
Densità 1.32g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.23
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.