Learn More
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10506153 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10506153 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5768-39-8
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.132
Numero MDL MFCD01076411
InChI Key DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304832
IUPAC Name 1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 97%