Learn More
1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30333177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333177 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333177 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB27672025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Formula molecolare C8H5O3Cl
Quantità 25 mg
Sinonimo 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SMILES ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
IUPAC Name 1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 184.57
Peso formulazione 183.9927