Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 220.63 |
| Percent Purity | 95% |