Learn More
1,3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437992 1 g Amber Glass Bottle 1g
10120632 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10437992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06013DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 29198-41-2
Formula molecolare C8H9ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 200.684
Numero MDL MFCD03783535
InChI Key WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
PubChem CID 2776261
IUPAC Name 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.69
Percent Purity 95%