Learn More
1,3-Benzothiazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10530093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10530093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10218862 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10397114 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10530093 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07036DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1123-93-9
Formula molecolare C7H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD04115282
InChI Key UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
IUPAC Name 1,3-benzothiazol-5-amine
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzothiazol-5-amine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 150.2
Percent Purity 95%