Learn More
1,3-Benzothiazol-6-amine, 97+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1, 3-Benzothiazol-6-amine |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15, 420 |
| Peso formulazione | 150.2 |
| Percent Purity | 97% |