Learn More
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10418192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10418192 1 g 1g
10181252 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10418192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6639-57-2
Formula molecolare C8H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 163.194
Numero MDL MFCD00526215
InChI Key RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC Name 1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.2
Percent Purity 97%