Learn More
1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride, 97%
Codice prodotto. 10669604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10669604 1 g Bottiglia in vetro 1g
10494705 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10669604 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378330010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 173035-10-4 | C21H27ClN2 | 342.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 173035-10-4
Formula molecolare C21H27ClN2
Molecular Weight (g/mol) 342.91
Numero MDL MFCD09039279
InChI Key COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
IUPAC Name 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280°C to 286°C
Colore Beige to Brown-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 342.91
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder