Learn More
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride, 90%
Codice prodotto. 10210423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10210423 1 g Bottiglia in vetro 1g
10085633 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10210423 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 258278-25-0 | C27H39ClN2 | 427.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 258278-25-0
Formula molecolare C27H39ClN2
Molecular Weight (g/mol) 427.07
Numero MDL MFCD07369796
InChI Key LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, sipr.hcl, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolinium chloride?, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidiniumchloride, 1,3-bis 2,6-bis isopropyl phenyl imidazolin-3-ium chloride
PubChem CID 2734918
IUPAC Name 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1CC[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 427.07
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder