Learn More
1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride, 97%
Codice prodotto. 10675903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10675903 2 g Bottiglia in vetro 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10675903 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378310020
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
CAS 250285-32-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Tan or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C27H37ClN2
Numero MDL MFCD02684545
Quantità 2 g
Sinonimo 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
InChI Key AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
IUPAC Name 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]imidazol-1-ium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 425.06
PubChem CID 2734913
Peso formulazione 425.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder