Learn More
1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran, TRC
Codice prodotto. 30332299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332299 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332299 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB399835250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran
CAS 2514955-48-5
Formula molecolare C7 H6 F N O3
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O
IUPAC Name 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.126
Peso formulazione 171.033