Learn More
1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran |
| CAS | 2514955-48-5 |
| Formula molecolare | C7 H6 F N O3 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O |
| IUPAC Name | 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.126 |
| Peso formulazione | 171.033 |