Learn More
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Codice prodotto. 16637052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16637052 1 g 1g
16647052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16637052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465880010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1060-92-0
Formula molecolare C17H8F12N2S
Molecular Weight (g/mol) 500.31
Numero MDL MFCD00829878
InChI Key RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Schreiner's Thiourea Catalyst
IUPAC Name 1,3-bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Specifica
Vettore alfa BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Materiale o nome chimico 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto di fusione 150°C to 157°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 500.3
Forma fisica Crsytalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea