Learn More
1,3-Bis(4-isobutoxybenzyl)urea, TRC
Codice prodotto. 30344061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30344061 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4487635MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,3-Bis(4-isobutoxybenzyl)urea
CAS 955997-87-2
Formula molecolare C23H32N2O3
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H32N2O3/c1-17(2)15-27-21-9-5-19(6-10-21)13-24-23(26)25-14-20-7-11-22(12-8-20)28-16-18(3)4/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H2,24,25,26)
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)NCc2ccc(OCC(C)C)cc2)cc1
IUPAC Name 1,3-bis[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea
Molecular Weight (g/mol) 384.52
Peso formulazione 384.2413