Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane, 94%
Codice prodotto. 11398376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398376 100 g 100g
11388376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17295.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2469-55-8
Formula molecolare C10H28N2OSi2
Molecular Weight (g/mol) 248.52
Numero MDL MFCD00039786
InChI Key GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
IUPAC Name 3-[[3-aminopropyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]propan-1-amine
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Specifica
Punti di ebollizione 132°C to 139°C (11mmHg)
Materiale o nome chimico 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Indice di rifrazione 1.45
Sensibilità Air Sensitive
Densità 0.897
Numero UN UN2735
Beilstein 1760876
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 248.52
Percent Purity 94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane