Learn More
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride |
| CAS | 15629-92-2 |
| Formula molecolare | C27H26Cl2NiP2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | dichloronickel;3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 542.04 |
| Peso formulazione | 540.024 |