Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 99%
Codice prodotto. 10526440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526440 100 g Bottiglia in vetro 100g
10516440 25 g Bottiglia in vetro 25g
10535480 250 g Bottiglia in vetro 250g
15189223 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10526440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202641000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64431-96-5
Formula molecolare C11H26N2O6
Molecular Weight (g/mol) 282.33
Numero MDL MFCD00004689
InChI Key HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC Name 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164.0°C to 165.0°C
Colore White
Analisi elementare 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
Quantità 100 g
Beilstein 04,III,859
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water
Peso formulazione 282.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder