Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 164.0°C to 165.0°C |
| Colore | White |
| Analisi elementare | 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Formula lineare | CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2 |
| Vedi altri risultati |