Learn More
1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10162744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10162744 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10162744 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43210DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9BrN2
Numero MDL MFCD08271919
Quantità 1 g
Sinonimo 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
InChI Key BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
IUPAC Name 1-[(3-bromophenyl)methyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 237.10
PubChem CID 10220337
Peso formulazione 237.1
Percent Purity 97%