Learn More
1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11366795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11366795 5 g Amber Glass Bottle 5g
10174054 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366795 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55910DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 414885-80-6
Formula molecolare C13H19BrN2
Molecular Weight (g/mol) 283.21
Numero MDL MFCD00811036
InChI Key XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
PubChem CID 764720
IUPAC Name 1-[(3-bromophenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepane
SMILES CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 283.21
Percent Purity 97%