Learn More
1-(3-Bromophenyl)piperidine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10025852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10025852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10025852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34010DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H14BrN
Numero MDL MFCD04108532
Quantità 1 g
Sinonimo 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
InChI Key PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
IUPAC Name 1-(3-bromophenyl)piperidine
Molecular Weight (g/mol) 240.14
PubChem CID 4961269
Peso formulazione 240.14
Percent Purity 97%